missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HPV18 E6 Mouse anti-Virus, Clone: HPV18/1297, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
249.00€
Spécification
| Antigène | HPV18 E6 |
|---|---|
| Clone | HPV18/1297 |
| Concentration | 0.2 mg/ml |
| Dilution | Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Description
HPV18 E6 Monoclonal specifically detects HPV18 E6 in Virus samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin.Spécification
| HPV18 E6 | |
| 0.2 mg/ml | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Virus | |
| E6, HpV18gp1, Human papillomavirus type 18 E6, Protein E6 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A or G purified |
| HPV18/1297 | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| HPV18 E6-beta-galactosidase fusion protein | |
| Primary | |
| Store at 4°C. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit