Learn More
HSD17B2 Antibody [DyLight 350], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498287 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30498287 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498287 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335907UV
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
HSD17B2 Polyclonal antibody specifically detects HSD17B2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène HSD17B2
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 350
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène 17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 2, 20 alpha-hydroxysteroid dehydrogenase, E2DH, EC 1.1.1.62,17-beta-HSD 2, EC 1.1.1.63, EDH17B220-alpha-HSD, estradiol 17-beta-dehydrogenase 2, HSD17, hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 2, Microsomal 17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase, SDR9C2, short chain dehydrogenase/reductase family 9C, member 2, Testosterone 17-beta-dehydrogenase
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 100-200 of human HSD17B2 (NP_002144.1).,, Sequence:, GPGAEELRRTCSPRLSVLQMDITKPVQIKDAYSKVAAMLQDRGLWAVINNAGVLGFPTDGELLLMTDYKQCMAVNFFGTVEVTKTFLPLLRKSKGRLVNVSSMGGGAPMERLASYGSSKAAVTMFSSVMRLELSKWGIKVASIQPGGFLTNIAGTSDKWEKLEKDILDHLPAEVQEDYGQDYILAQRNFLLLINSLASKDFSPVLRDIQHAILAKSPFAYYTPGKGAYLWICLAHYLPIGIYDYFAKRHFGQDKPMPRALRMPNYKKKAT
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3294
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG