missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HSF4 Antibody [DyLight 350], Novus Biologicals™

Code produit 30655721 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30655721 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30655721 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur AF4088D

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Goat Polyclonal Antibody

HSF4 Polyclonal antibody specifically detects HSF4 in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène HSF4
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 350
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène cataract, Marner, heat shock factor protein 4, heat shock transcription factor 4CTM, hHSF4, HSF 4, HSTF 4
Espèces hôtes Goat
Immunogène E. coli-derived recombinant mouse HSF4, Gly343-Pro492, Accession # Q9R0L1
Méthode de purification Antigen Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3299
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.