Learn More
Human Alkaline Phosphatase/ALPL PE-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 9 publications
280.00€ - 507.00€
Spécification
Antigène Alkaline Phosphatase/ALPL
Clone B4-78
Dilution Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18756767
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
R&D Systems
FAB1448P-025
25 Tests
280.00€
25 tests
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18766476
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
R&D Systems
FAB1448P-100
100 Tests
507.00€
100 tests
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Alkaline Phosphatase/ALPL Monoclonal specifically detects Alkaline Phosphatase/ALPL in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spécification
Spécification
Alkaline Phosphatase/ALPL
Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
Monoclonal
Purified
RUO
Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
249
Human liver, bone and kidney-derived Alkaline Phosphatase/ALPL
Primary
Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
B4-78
Flow Cytometry
R-PE
Mouse
Human
Akp2, Alkaline phosphatase liver/bone/kidney isozyme, alkaline phosphatase, liver/bone/kidney, alkaline phosphatase, tissue-nonspecific isozyme, alkaline phosphomonoesterase, APTNAP, AP-TNAP, EC 3.1.3.1, FLJ40094, FLJ93059, glycerophosphatase, HOPS, liver/bone/kidney-type alkaline phosphatase, MGC161443, tissue-nonspecific ALP, TNAP, TNSALP, TNSALPMGC167935
ALPL
IgG1
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Detects liver, bone and kidney Alkaline Phosphatase/ALPL from human tissue (2).
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado