missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human ASGR1/ASGPR1 Alexa Fluor 700-conjugated Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
Marque: R&D Systems FAB43941N-100UG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ASGPR1 Monoclonal specifically detects ASGPR1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spécification
| ASGPR1 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 700 | |
| Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. | |
| ASGPR, ASGPR 1, ASGP-R 1, ASGPR1, asialoglycoprotein receptor 1, CLEC4H1, CLEC4H1ASGPR1, C-type lectin domain family 4 member H1, Hepatic lectin H1, HL-1, MHL1, RHL1 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human ASGR1/ASGPR1, Gln62-Leu291, Accession No. P07306 | |
| 100 μg | |
| 432.0 | |
| Human | |
| Supernatant |
| Flow Cytometry | |
| 950203 | |
| Flow Cytometry 0.25-1 μg/106 cells | |
| P07306 | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Primary | |
| Detects human ASGR1/ASGPR1 in direct ELISAs. | |
| Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 °C as supplied. | |
| IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu