missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human B7-1/CD80 Fluorescein-conjugated Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 4 publications
203.00€ - 353.00€
Spécification
| Antigène | B7-1/CD80 |
|---|---|
| Clone | 37711 |
| Dilution | Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18785178
![]() |
R&D Systems
FAB140F-025 |
25 Tests |
203.00€
25 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18796476
![]() |
R&D Systems
FAB140F-100 |
100 Tests |
353.00€
100 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
B7-1/CD80 Monoclonal specifically detects B7-1/CD80 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Spécification
| B7-1/CD80 | |
| Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide | |
| Activation B7-1 antigen, B7, B71, BB1, CD28LG1, CD28LGB7-1 antigen), CD80, CD80 antigen, CD80 molecule, costimulatory factor CD80, costimulatory molecule variant IgV-CD80, CTLA-4 counter-receptor B7.1, T-lymphocyte activation antigen CD80 | |
| CD80 | |
| IgG1 | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Detects human B7-1/CD80 in ELISAs. In sandwich immunoassays, no cross-reactivity or interference with recombinant human (rh) B7-2, recombinant mouse (rm) B7-1, rmB7-2, rhB7-H1, rhB7-H2, rhB7-H3 or rmPD-L2 is observed. |
| 37711 | |
| Flow Cytometry | |
| Fluorescein | |
| Mouse | |
| Human | |
| P33681 | |
| 941 | |
| S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human B7-1/CD80 Val35-Asn242 (predicted) Accession # P33681 | |
| Primary | |
| Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit