missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human CCL2/JE/MCP-1 Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 9 publications
221.00€ - 2030.00€
Spécification
| Antigène | CCL2/JE/MCP-1 |
|---|---|
| Clone | 23002 |
| Dilution | Immunohistochemistry 8-25 ug/mL |
| Applications | Immunohistochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18733279
![]() |
R&D Systems
MAB2791-SP |
25 μg |
221.00€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18758709
![]() |
R&D Systems
MAB2791-100 |
100 μg |
512.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18719986
![]() |
R&D Systems
MAB2791-500 |
500 μg |
2030.00€
500µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
CCL2/JE/MCP-1 Monoclonal specifically detects CCL2/JE/MCP-1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.Spécification
| CCL2/JE/MCP-1 | |
| Immunohistochemistry 8-25 ug/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| P13500 | |
| 6347 | |
| E. coli-derived recombinant human CCL2/MCP-1 Gln24-Thr99 Accession # P13500 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects human CCL2/JE/MCP-1 in ELISAs and Western blots. In ELISAs, does not cross-react with recombinant human CCL1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, recombinant mouse CCL1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9/10/MIP-1 gamma , 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, or recombinant rat CCL20. |
| 23002 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative | |
| C-C motif chemokine ligand 2, CCL2, GDCF-2, HC11, HSMCR30, MCAF, Mcp1, MCP-1, SCYA2, SMC-CF | |
| CCL2 | |
| IgG2b | |
| Protein A or G purified from ascites | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit