Learn More
Invitrogen™ Human CD 59 ELISA Kit
Human CD 59 quantitates human CD 59 in serum, plasma, supernatant.
Marque: Invitrogen™ EH76RBX5
Informations supplémentaires : Poids : 0.33800kg
Description
Human CD 59 quantitates human CD 59 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human CD 59.
La CD59 (protectine) est un petit inhibiteur de l’attaque membranaire, ancré de façon ubiquitaire par GPI (18-20 kDa). La CD59 est le régulateur clé qui préserve les cellules autologues du mécanisme effecteur terminal de la cascade du complément. La CD59 s’associe également au complexe C5b-8 et neutralise la formation appropriée de pores cytolytiques dans la membrane plasmique. De plus, la CD59 est un ligand de faible affinité de la CD2 humaine, qui provoque la costimulation des cellules T et qui est impliqué dans la transduction du signal lymphocytaire. La CD59 est un puissant inhibiteur du complexe d’attaque membranaire du complément. Elle lie le complément C8 ou C9 pendant l’assemblage de ce complexe, inhibant ainsi l’incorporation de plusieurs copies de C9 dans le complexe, ce qui est nécessaire pour la formation de pores osmolytiques. Les mutations de ce gène provoquent une carence en CD59, une maladie impliquant une anémie hémolytique, une thrombose et un infarctus cérébral. Plusieurs variantes de transcription par épissage alternatif de la CD59 ont été identifiées.Spécification
16.3A5 ; 1F5 ; antigène 1F5 ; facteur de restriction homologue de 20 kDa ; AA987121 ; molécule Cb59b ; CD59 ; antigène CD59 ; antigène CD59 p18-20 (antigène identifié par les anticorps monoclonaux 16.3A5, EJ16, EJ30, EL32 et G344) ; glycoprotéine CD59 ; molécule CD59 ; molécule CD59 (groupe sanguin CD59) ; molécule CD59, protéine régulatrice complémentaire ; Cd59a ; antigène CD59a ; glycoprotéine CD59A ; Cd59b ; antigène CD59b ; glycoprotéine CD59B ; molécule CD59b, protéine régulatrice complémentaire ; inhibiteur complémentaire CD59 ; protéine régulatrice complémentaire ; EJ16 ; EJ30 ; EL32 ; G344 ; HRF20 ; HRF-20 ; antigène des leucocytes humains MIC11 ; protéine semblable à Ly-6 ; antigène lymphocytaire CD59/MEM43 ; MACIF ; protéine inhibitrice MAC ; MACIP ; MAC-IP ; MEM43 ; antigène MEM43 ; facteur d’inhibition du complexe d’attaque membranaire (MAC) ; facteur d’inhibi | |
40 pg/ml | |
ELISA | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
CD59 | |
<10% | |
HRP | |
Usage exclusivement réservé à la recherche | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |
40 à 10 000 pg/ml | |
Biotine | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
P13987 | |
<12% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives | |
5 x 96 tests | |
Sérum, 50 µl ; plasma, 50 µl ; surnageant, 50 µl | |
CD59 | |
4 h 45 min |