Learn More
Invitrogen™ Human CD 59 ELISA Kit
Human CD 59 quantitates human CD 59 in serum, plasma, supernatant.
654.00€ - 2635.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | 16.3A5 ; 1F5 ; antigène 1F5 ; facteur de restriction homologue de 20 kDa ; AA987121 ; molécule Cb59b ; CD59 ; antigène CD59 ; antigène CD59 p18-20 (antigène identifié par les anticorps monoclonaux 16.3A5, EJ16, EJ30, EL32 et G344) ; glycoprotéine CD59 ; molécule CD59 ; molécule CD59 (groupe sanguin CD59) ; molécule CD59, protéine régulatrice complémentaire ; Cd59a ; antigène CD59a ; glycoprotéine CD59A ; Cd59b ; antigène CD59b ; glycoprotéine CD59B ; molécule CD59b, protéine régulatrice complémentaire ; inhibiteur complémentaire CD59 ; protéine régulatrice complémentaire ; EJ16 ; EJ30 ; EL32 ; G344 ; HRF20 ; HRF-20 ; antigène des leucocytes humains MIC11 ; protéine semblable à Ly-6 ; antigène lymphocytaire CD59/MEM43 ; MACIF ; protéine inhibitrice MAC ; MACIP ; MAC-IP ; MEM43 ; antigène MEM43 ; facteur d’inhibition du complexe d’attaque membranaire (MAC) ; facteur d’inhibi |
---|---|
Plage de dosage | 40 à 10 000 pg/ml |
Sensibilité du dosage | 40 pg/ml |
Conjugué | Biotine |
Type de produit | ELISA |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17155309
|
Invitrogen™
EH76RBX5 |
5 x 96 tests |
2635.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17194823
|
Invitrogen™
EH76RB |
96 tests |
654.00€
96 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Human CD 59 quantitates human CD 59 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human CD 59.
CD59 (Protectin) is a small (18-20 kDa) GPI-anchored ubiquitously expressed inhibitor of the membrane attack complex (MAC). CD59 is the key regulator that preserves the autologous cells from terminal effector mechanism of the complement cascade. CD59 also associates with C5b-8 complex and counteracts appropriate formation of cytolytic pore within the plasma membrane. Further, CD59 is a low-affinity ligand of human CD2, causes T cell costimulation, and is involved in lymphocyte signal transduction. CD59 is a potent inhibitor of the complement membrane attack complex, whereby it binds complement C8 and/or C9 during the assembly of this complex, thereby inhibiting the incorporation of multiple copies of C9 into the complex, which is necessary for osmolytic pore formation. Mutations in this gene cause CD59 deficiency, a disease involving hemolytic anemia, thrombosis, and cerebral infarction. Multiple alternatively spliced transcript variants of CD59 have been identified.Spécification
16.3A5 ; 1F5 ; antigène 1F5 ; facteur de restriction homologue de 20 kDa ; AA987121 ; molécule Cb59b ; CD59 ; antigène CD59 ; antigène CD59 p18-20 (antigène identifié par les anticorps monoclonaux 16.3A5, EJ16, EJ30, EL32 et G344) ; glycoprotéine CD59 ; molécule CD59 ; molécule CD59 (groupe sanguin CD59) ; molécule CD59, protéine régulatrice complémentaire ; Cd59a ; antigène CD59a ; glycoprotéine CD59A ; Cd59b ; antigène CD59b ; glycoprotéine CD59B ; molécule CD59b, protéine régulatrice complémentaire ; inhibiteur complémentaire CD59 ; protéine régulatrice complémentaire ; EJ16 ; EJ30 ; EL32 ; G344 ; HRF20 ; HRF-20 ; antigène des leucocytes humains MIC11 ; protéine semblable à Ly-6 ; antigène lymphocytaire CD59/MEM43 ; MACIF ; protéine inhibitrice MAC ; MACIP ; MAC-IP ; MEM43 ; antigène MEM43 ; facteur d’inhibition du complexe d’attaque membranaire (MAC) ; facteur d’inhibi | |
40 pg/ml | |
ELISA | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
CD59 | |
<10% | |
HRP | |
Sérum, 50 µl ; plasma, 50 µl ; surnageant, 50 µl | |
CD59 | |
4 h 45 min |
40 à 10 000 pg/ml | |
Biotine | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
P13987 | |
<12% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives | |
Usage exclusivement réservé à la recherche | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |