missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human CD19 Alexa Fluor 647-conjugated Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
205.00€ - 331.00€
Spécification
| Antigène | CD19 |
|---|---|
| Clone | 4G7-2E3 |
| Dilution | Flow Cytometry 5 uL/10^6 cells |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18790228
![]() |
R&D Systems
FAB4867R-025 |
25 Tests |
205.00€
25 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18703728
![]() |
R&D Systems
FAB4867R-100 |
100 Tests |
331.00€
100 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
CD19 Monoclonal specifically detects CD19 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Spécification
| CD19 | |
| Flow Cytometry 5 uL/10^6 cells | |
| Monoclonal | |
| Supernatant | |
| RUO | |
| Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide | |
| 930 | |
| Human CLL cells | |
| Primary | |
| Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied. |
| 4G7-2E3 | |
| Flow Cytometry | |
| Alexa Fluor 647 | |
| Mouse | |
| Human | |
| B4, B-lymphocyte antigen CD19, B-lymphocyte surface antigen B4, CD19, CD19 antigen, CD19 molecule, CVID3, Differentiation antigen CD19, Leu-12, MGC12802, T-cell surface antigen Leu-12 | |
| CD19 | |
| IgG1 | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Detects human CD19. |
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit