missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human CD58/LFA-3 Alexa Fluor™ 750-conjugated Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
Marque: R&D Systems FAB1689S-100UG
383.35 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CD58/LFA-3 Monoclonal specifically detects CD58/LFA-3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spécification
| CD58/LFA-3 | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells | |
| P19256 | |
| CD58 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CD58/LFA-3 Phe29-Arg215 Accession # P19256 | |
| RUO | |
| 965 | |
| Human | |
| IgG2b |
| Flow Cytometry | |
| 248310 | |
| Alexa Fluor 750 | |
| Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide | |
| Ag3, CD58, CD58 antigen, CD58 antigen, (lymphocyte function-associated antigen 3), CD58 molecule, FLJ23181, FLJ43722, LFA3, LFA-3, LFA3ag3, lymphocyte function-associated antigen 3, Surface glycoprotein LFA-3 | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Detects human CD58/LFA-3 in direct ELISAs and Western blots. | |
| Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
For Research Use Only (RUO)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu