Learn More
Abnova™ Human CNN3 Full-length ORF (NP_001830.1, 1 a.a. - 329 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Code nomenclature Nacres: NA.28
Click to view available options
Quantité:
10 ug
25 ug
Conditionnement:
10µg
25µg
Description
This gene encodes a protein with a markedly acidic C terminus; the basic N-terminus is highly homologous to the N-terminus of a related gene, CNN1. Members of the CNN gene family all contain similar tandemly repeated motifs. This encoded protein is associated with the cytoskeleton but is not involved in contraction. [provided by RefSeq]
Sequence: MTHFNKGPSYGLSAEVKNKIASKYDHQAEEDLRNWIEEVTGMSIGPNFQLGLKDGIILCELINKLQPGSVKKVNESSLNWPQLENIGNFIKAIQAYGMKPHDIFEANDLFENGNMTQVQTTLVALAGLAKTKGFHTTIDIGVKYAEKQTRRFDEGKLKAGQSVIGLQMGTNKCASQAGMTAYGTRRHLYDPKMQTDKPFDQTTISLQMGTNKGASQAGMLAPGTRRDIYDQKLTLQPVDNSTISLQMGTNKVASQKGMSVYGLGRQVYDPKYCAAPTEPVIHNGSQGTGTNGSEISDSDYQAEYPDEYHGEYQDDYPRDYQYSDQGIDY
Spécification
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001830.1 |
À utiliser avec (application) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 1266 |
Poids moléculaire | 62.8kDa |
Nom | CNN3 (Human) Recombinant Protein (P01) |
Méthode de purification | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
Test du contrôle qualité | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
Quantité | 25 ug |
Immunogène | MTHFNKGPSYGLSAEVKNKIASKYDHQAEEDLRNWIEEVTGMSIGPNFQLGLKDGIILCELINKLQPGSVKKVNESSLNWPQLENIGNFIKAIQAYGMKPHDIFEANDLFENGNMTQVQTTLVALAGLAKTKGFHTTIDIGVKYAEKQTRRFDEGKLKAGQSVIGLQMGTNKCASQAGMTAYGTRRHLYDPKMQTDKPFDQTTISLQMGTNKGASQAGMLAPGTRRDIYDQKLTLQPVDNSTISLQMGTNKVASQKGMSVYGLGRQVYDPKYCAAPTEPVIHNGSQGTGTNGSEISDSDYQAEYPDEYHGEYQDDYPRDYQYSDQGIDY |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 11
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Abnova™ Human CNN3 Full-length ORF (NP_001830.1, 1 a.a. - 329 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu