missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Complement Component C5/C5a Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Code produit. 18028621
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
18028621 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 18028621 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur AF2037

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Goat Polyclonal Antibody has been used in 2 publications

Complement Component C5/C5a Polyclonal specifically detects Complement Component C5/C5a in Human samples. It is validated for Western Blot, Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Complement Component C5/C5a
Applications Western Blot, Neutralization
Classification Polyclonal
Concentration LYOPH
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 0.1 ug/mL, Neutralization
Numéro d’ordre du gène P01031
Symboles de gène(s) C5
Espèces hôtes Goat
Immunogène E. coli-derived recombinant human Complement Component C5a Thr678-Arg751 Accession # P01031
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 727
Spécificité du test Detects human Complement Component C5/C5a in direct ELISAs and Western blots. In Western blots, approximately 5% cross-reactivity with recombinant mouse Complement Component C5a is observed.
Reconstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.