missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human DC-SIGN/CD209 Antibody, R&D Systems™

Sheep Polyclonal Antibody
Marque: R&D Systems AF161
405.45 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
DC-SIGN/CD209 Polyclonal specifically detects DC-SIGN/CD209 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spécification
| DC-SIGN/CD209 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Q9NNX6 | |
| CD209 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human DC-SIGN/CD209 Lys62-Ala404 Accession # Q9NNX6 | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Detects human DC-SIGN/CD209 in direct ELISAs and Western blots. | |
| Human | |
| IgG |
| Western Blot | |
| LYOPH | |
| Western Blot 1 ug/mL | |
| CD209, CD209 antigendendritic cell-specific intracellular adhesion molecules (ICAM)-3 grabbingnon-integrin, CD209 molecule, CDSIGNHIV gpl20-binding protein, CLEC4L, CLEC4LC-type lectin domain family 4 member L, DCSIGN, DC-SIGN1, DC-SIGN1C-type lectin domain family 4, member L, DC-SIGNMGC129965, Dendritic cell-specific ICAM-3-grabbing non-integrin 1 | |
| Sheep | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| 30835 | |
| Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS. | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu