missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human ErbB2/Her2 F(ab')2 (Research Grade Trastuzumab Biosimilar) Antibody, R&D Systems™

Human Monoclonal Antibody
247.00€ - 555.00€
Spécification
| Antigène | ErbB2/Her2 |
|---|---|
| Clone | Hu5F2 |
| Dilution | Immunocytochemistry 5-25 ug/mL |
| Applications | Immunocytochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18712777
![]() |
R&D Systems
MAB11043-SP |
25 μg |
247.00€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18754327
![]() |
R&D Systems
MAB11043-100 |
100 μg |
555.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
ErbB2/Her2 Monoclonal antibody specifically detects ErbB2/Her2 in Human samples. It is validated for ImmunocytochemistrySpécification
| ErbB2/Her2 | |
| Immunocytochemistry 5-25 ug/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| 2064 | |
| IgG1 | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution. |
| Hu5F2 | |
| Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| Human | |
| CD340, CD340 antigen, c-erb B2/neu protein, EC 2.7.10, EGFR2, HER2, HER-2, HER2EC 2.7.10.1, herstatin, Metastatic lymph node gene 19 protein, MLN 19, MLN19, Neu Oncogene, NEUHER-2/neu, neuroblastoma/glioblastoma derived oncogene homolog, NGL, NGLTKR1, p185erbB2, Proto-oncogene c-ErbB-2, Proto-oncogene Neu, receptor tyrosine-protein kinase erbB-2, TKR1, Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER2, v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2(neuro/glioblastoma derived oncogene homolog), v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2, neuro/glioblastomaderived oncogene homolog (avian) | |
| Human ErbB2/Her2, | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit