missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human FIGLA Partial ORF (NP_001004311.1, 110 a.a. - 219 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001004311.1 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 344018 |
Poids moléculaire | 37.84kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16152847
|
Abnova™
H00344018-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16142847
|
Abnova™
H00344018-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes a protein that functions in postnatal oocyte-specific gene expression. The protein is a basic helix-loop-helix transcription factor that regulates multiple oocyte-specific genes, including genes involved in folliculogenesis and those that encode the zona pellucida. Mutations in this gene cause premature ovarian failure type 6. [provided by RefSeq]
Sequence: ATEYIQVLSDLLEGAKDSKKQDPDEQSYSNNTSESHTSSARQLSRNITQHISCAFGLKNEEEGPWADGGSGEPAHACRHSVMSTTEIISPTRSLDRFPEVELLSHRLPQVSpecifications
NP_001004311.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.84kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
POF6/bHLHc8 | |
FIGLA | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
344018 | |
FIGLA (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
ATEYIQVLSDLLEGAKDSKKQDPDEQSYSNNTSESHTSSARQLSRNITQHISCAFGLKNEEEGPWADGGSGEPAHACRHSVMSTTEIISPTRSLDRFPEVELLSHRLPQV | |
RUO | |
FIGLA | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |