Learn More
Abnova™ Human HCN4 Partial ORF (NP_005468.1, 1105 a.a. - 1203 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_005468.1 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 10021 |
Poids moléculaire | 36.63kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16161666
|
Abnova™
H00010021-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16151666
|
Abnova™
H00010021-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes a member of the hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated potassium channels. The encoded protein shows slow kinetics of activation and inactivation, and is necessary for the cardiac pacemaking process. This channel may also mediate responses to sour stimuli. Mutations in this gene have been linked to sick sinus syndrome 2, also known as atrial fibrillation with bradyarrhythmia or familial sinus bradycardia. Two pseudogenes have been identified on chromosome 15. [provided by RefSeq]
Sequence: SPHSSGESMAAFPLFPRAGGGSGGSGSSGGLGPPGRPYGAIPGQHVTLPRKTSSGSLPPPLSLFGARATSSGGPPLTAGPQREPGARPEPVRSKLPSNLSpécification
NP_005468.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.63kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
HCN4 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
10021 | |
HCN4 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
SPHSSGESMAAFPLFPRAGGGSGGSGSSGGLGPPGRPYGAIPGQHVTLPRKTSSGSLPPPLSLFGARATSSGGPPLTAGPQREPGARPEPVRSKLPSNL | |
RUO | |
HCN4 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |