missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IL-12/IL-23 p40 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 7 publications

Marque:  R&D Systems MAB1510-500

Code nomenclature Nacres: NA.46

1717.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.


 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 18763838

  • 2140.00€ / 500µg

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

IL-12/IL-23 p40 Monoclonal specifically detects IL-12/IL-23 p40 in Human samples. It is validated for Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

IL-12/IL-23 p40
Monoclonal
LYOPH
Neutralization 0.02-0.1 ug/mL
CLMF, CLMF p40, CLMF2, Cytotoxic lymphocyte maturation factor 40 kDa subunit, IL12 p40, IL-12 subunit p40, IL12B, IL-12B, IL-12BNK cell stimulatory factor chain 2, interleukin 12, p40, interleukin 12B (natural killer cell stimulatory factor 2, cytotoxic lymphocytematuration factor 2, p40), interleukin-12 beta chain, interleukin-12 subunit beta, natural killer cell stimulatory factor, 40 kD subunit, NKSF, NKSF2, NKSF2IL12, subunit p40
Mouse
Protein A or G purified from ascites
RUO
3593
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
IgG1
Neutralization
24901
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
IL12B
S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human IL-12 p40/p35 heterodimer
500 μg
Primary
Detects human IL-12 (p40/p35 heterodimer), IL-23 (p40/p19 heterodimer), and p40 homodimers in direct ELISAs. In direct ELISAs, this antibody does not cross-react with recombinant mouse (rm) IL-12 p40 or rpIL-12.
Human
Ascites
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis

For Research Use Only