Learn More
Human IL-33 Antibody, R&D Systems™
Goat Polyclonal Antibody has been used in 16 publications
Marca:  R&D Systems AF3625
missing translation for 'nacreCode'NA.46
Codice prodotto. 18020382
  • 633.00€ / 100µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
IL-33 Polyclonal specifically detects IL-33 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Neutralization, Immunocytochemistry, Dual RNAscope ISH-IHC, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
IL-33
Polyclonal
Unconjugated
O95760
IL33
E. coli-derived recombinant human IL-33 Ser112-Thr270 Accession # O95760
100 μg
Primary
Detects human IL-33 in ELISAs and Western blots. In sandwich ELISAs, less than 0.05% cross-reactivity with recombinant mouse (rm) IL-33 is observed.
Human
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Neutralization, Immunocytochemistry, In Situ Hybridization (ISH), ELISA
LYOPH
Western Blot 0.1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL, Neutralization 0.75-3.0 ug/mL, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL, Dual RNAscope ISH-IHC 3-25 ug/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 0.2-0.8 ug/mL
C9orf26, C9orf26chromosome 9 open reading frame 26 (NF-HEV), DKFZp586H0523, DVS27, DVS27-related protein, IL1F11, IL-1F11, IL33, IL-33, interleukin 33, Interleukin-1 family member 11, interleukin-33, NFHEV, NF-HEV, NF-HEVNFEHEV, Nuclear factor from high endothelial venules, RP11-575C20.2
Goat
Affinity Purified
RUO
90865
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato