missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Integrin beta 6 Biotinylated Antibody, R&D Systems™

Code produit. 18149150
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
18149150 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 18149150 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur BAF4155

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Sheep Polyclonal Antibody

Integrin beta 6 Polyclonal specifically detects Integrin beta 6 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Integrin beta 6
Applications Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration LYOPH
Conjugué Biotin
Dilution Western Blot 0.1 ug/mL, Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL
Numéro d’ordre du gène P18564
Alias de gène integrin beta-6, integrin, beta 6, ITGB6
Symboles de gène(s) ITGB6
Espèces hôtes Sheep
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Integrin beta 6 Gly22-Asn707 Accession # P18564
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3694
Spécificité du test Detects human Integrin beta 6 in Western blots. In Western blots, approximately 25% cross-reactivity with recombinant mouse Integrin beta 6 is observed, approximately 10% cross-reactivity with recombinant human (rh) Integrin beta 3 is observed, and less than 5% cross-reactivity with rhIntegrin beta 5 is observed.
Reconstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.