Learn More
Abnova™ Human ITGAD Partial ORF (NP_061194, 112 a.a. - 213 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Code produit.: 16110285
Abnova™ Human ITGAD Partial ORF (NP_061194, 112 a.a. - 213 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Code produit. p-7094831
25 ug, 25µg
Code nomenclature Nacres: NA.28
Click to view available options
Quantité:
10 ug
25 ug
Conditionnement:
10µg
25µg
Code produit. 16110285
Marque: Abnova™ H00003681Q01.25ug
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: RVCGENSYSKGSCLLLGSRWEIIQTVPDATPECPHQEMDIVFLIDGSGSIDQNDFNQMKGFVQAVMGQFEGTDTLFALMQYSNLLKIHFTFTQFRTSPSQQS
Spécification
Numéro d’adhésion NP_061194
À utiliser avec (application) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formule 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 3681
Poids moléculaire 36.96kDa
Nom ITGAD (Human) Recombinant Protein (Q01)
Test du contrôle qualité 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantité 25 ug
Immunogène RVCGENSYSKGSCLLLGSRWEIIQTVPDATPECPHQEMDIVFLIDGSGSIDQNDFNQMKGFVQAVMGQFEGTDTLFALMQYSNLLKIHFTFTQFRTSPSQQS
Conditions de stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
État réglementaire RUO
Alias de gène ADB2/CD11D/FLJ39841
Nom usuel ITGAD
Symbole de gène(s) ITGAD
Espèces Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Marqueur de protéine GST
Système d’expression wheat germ expression system
Forme Liquid
Nom du produit
Abnova™ Human ITGAD Partial ORF (NP_061194, 112 a.a. - 213 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >