missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Kallikrein 3/PSA Antibody, R&D Systems™

Code produit. 18111331
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 μg
500 μg
Conditionnement:
25µg
500µg
Code produit. Quantité unitSize
18111331 500 μg 500µg
18793338 25 μg 25µg
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 18111331

Marque: R&D Systems MAB13441

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Kallikrein 3/PSA Monoclonal specifically detects Kallikrein 3/PSA in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Neutralization, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Kallikrein 3/PSA
Applications Neutralization
Classification Monoclonal
Clone 181827
Concentration LYOPH
Conjugué Unconjugated
Dilution Neutralization 21 ug/mL
Formule Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Numéro d’ordre du gène NP_001639
Alias de gène APS seminin, EC 3.4.21, EC 3.4.21.77, Gamma-seminoprotein, hK3, kallikrein 3, (prostate specific antigen), Kallikrein-3, kallikrein-related peptidase 3, KLK2A1, KLK3, P-30 antigen, prostate specific antigen, prostate-specific antigen, PSA, PSA semenogelase, Semenogelase, Seminin
Symboles de gène(s) KLK3
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Kallikrein 3/PSA Pro19-Pro261 Accession # NP_001639
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 500 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 354
Spécificité du test Detects human Kallikrein 3/PSA in direct ELISAs. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human (rh) Factor X, rhHGF-A, rhKLK-4, -5, -8, -11, or rhThrombin is observed.
Reconstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Forme Purified
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.