Learn More
Human LDLR PE-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 3 publications
Marque:  R&D Systems FAB2148P
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 18134591
  • 553.00€ / 100 tests
Description
LDLR Monoclonal specifically detects LDLR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
LDLR
Monoclonal
R-PE
Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
FH, FHC, LDL R, LDL receptor, LDLCQ2, low density lipoprotein receptor, low-density lipoprotein receptor, low-density lipoprotein receptor class A domain-containing protein 3
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
3949
Human
Purified
Flow Cytometry
472413
Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
P01130
LDLR
Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human LDL R Ala22-Arg788 Accession # P01130
100 Tests
Primary
Detects human LDL R in ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant mouse (rm) LDL R, recombinant human LRP-5, or rmLRP-6 is observed.
Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
IgG1
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.