missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human LILRB4/CD85k/ILT3 Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
207.00€ - 578.00€
Spécification
| Antigène | ILT3/CD85k/LILRB4 |
|---|---|
| Clone | 1057717 |
| Dilution | Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18149100
|
R&D Systems
MAB24253-100 |
100 μg |
578.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18132191
|
R&D Systems
MAB24253-SP |
25 μg |
207.00€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
ILT3/CD85k/LILRB4 Monoclonal antibody specifically detects ILT3/CD85k/LILRB4 in Human samples. It is validated for Flow CytometrySpécification
| ILT3/CD85k/LILRB4 | |
| Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| CD85 antigen-like family member K, CD85k, CD85k antigen, HM18, ILT3, ILT-3, ILT3CD85K, leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily B (with TM and ITIM domains), LIR5, LIR5LILRB5, LIR-5subfamily B, member 4, member 4 | |
| Mouse myeloma cell line, NS0-derived recombinant human LILRB4/CD85k/ILT3 protein, Pro17-His257, Accession # ABM86208 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. |
| 1057717 | |
| Flow Cytometry | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| ABM86208 | |
| 11006 | |
| IgG2a | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit