missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human LPAR1/LPA1/EDG-2 Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
206.00€ - 458.00€
Spécification
| Antigène | LPAR1/LPA1/EDG-2 |
|---|---|
| Clone | 999807 |
| Dilution | Immunohistochemistry 5-25 μg/mL |
| Applications | Immunohistochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18791757
![]() |
R&D Systems
MAB9963-SP |
25 μg |
206.00€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18750417
![]() |
R&D Systems
MAB9963-100 |
100 μg |
458.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
LPAR1/LPA1/EDG-2 Monoclonal specifically detects LPAR1/LPA1/EDG-2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.Spécification
| LPAR1/LPA1/EDG-2 | |
| Immunohistochemistry 5-25 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| edg-2, EDG2, EDG2Lysophosphatidic acid receptor Edg-2, endothelial differentiation, lysophosphatidic acid G-protein-coupled receptor2,, GPCR26, GPR26, LPA receptor 1, LPA1, LPA-1, LPA1vzg-1, lysophosphatidic acid receptor 1, Mrec1.3, rec.1.3, ventricular zone gene 1, vzg-1, VZG1 | |
| E. coli-derived recombinant human LPAR1/LPA1/EDG-2, Met1-Lys50, Accession No. Q92633 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects human LPAR1/LPA1/EDG-2 in direct ELISAs. |
| 999807 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| Q92633 | |
| 1902.0 | |
| IgG1 | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit