Learn More
Human Lymphotoxin beta R/TNFRSF3 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
209.00€ - 541.00€
Spécification
Antigène Lymphotoxin beta R/TNFRSF3
Clone 71315
Dilution Agonist Activity 1.5-9 ng/mL
Classification Monoclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18738838
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
R&D Systems
MAB6291-SP
25 μg
209.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18088821
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
R&D Systems
MAB6291-100
100 μg
541.00€
100µg
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
Lymphotoxin beta R/TNFRSF3 Monoclonal specifically detects Lymphotoxin beta R/TNFRSF3 in Human samples. It is validated for Agonist Activity.
Spezifikation
Spezifikation
Lymphotoxin beta R/TNFRSF3
Agonist Activity 1.5-9 ng/mL
Unconjugated
RUO
Human
P36941
4055
IgG1
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
71315
Monoclonal
Mouse
Agonist Activity
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
CD18, D12S370, ltbetar, LT-BETA-R, LTBR, lymphotoxin B receptor, lymphotoxin beta receptor (TNFR superfamily, member 3), Lymphotoxin-beta receptor, LymphotoxinbR, TNF RIII, TNF Rrp, TNFCRTNF-RIII, TNFR superfamily, member 3, TNFR2-RP, TNFR3, TNF-R-III, TNFR-RP, TNFRSF3, TNFRSF3TNFR-III, Tumor necrosis factor C receptor, Tumor necrosis factor receptor 2-related protein, tumor necrosis factor receptor superfamily member 3, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 3, Tumor necrosis factor receptor type III
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Lymphotoxin beta R/TNFRSF3 Gln31-Met227 Accession # P36941
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Detects human Lymphotoxin beta R/TNFRSF3 in direct ELISAs.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt