missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human MAO-A Antibody, R&D Systems™

Sheep Polyclonal Antibody
184.00€ - 470.00€
Spécification
| Antigène | MAO-A |
|---|---|
| Concentration | LYOPH |
| Dilution | Western Blot 0.25 ug/mL |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18768357
![]() |
R&D Systems
AF8247-SP |
25 μg |
184.00€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18781739
![]() |
R&D Systems
AF8247 |
100 μg |
470.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
MAO-A Polyclonal specifically detects MAO-A in Human samples. It is validated for Western Blot.Spécification
| MAO-A | |
| Western Blot 0.25 ug/mL | |
| Polyclonal | |
| Sheep | |
| Human | |
| P21397 | |
| 4128 | |
| S. frugiperda insect ovarian cell line Sf21-derived recombinant human MAO-A Met1-Ser497 (predicted) Accession # P21397 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects human MAO-A in direct ELISAs and Western blots. |
| LYOPH | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative | |
| amine oxidase [flavin-containing] A, EC 1.4.3, EC 1.4.3.4, MAOA, MAO-A, monoamine oxidase A, Monoamine oxidase type A | |
| MAOA | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit