Learn More
Human/Mouse CD44 Rat, PerCP-Cy5.5, Clone: IM7, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
169.05€ - 327.60€
Spécification
| Antigène | Human/Mouse CD44 |
|---|---|
| Clone | IM7 |
| Concentration | 0.5mg/mL |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15991928
|
EnquireBio
QAB39-PCP55-25ug |
25 μg |
169.05€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15981928
|
EnquireBio
QAB39-PCP55-100ug |
100 μg |
327.60€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
| Human/Mouse CD44 | |
| 0.5mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Rat | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1, pH7.2 | |
| 12505 | |
| IgG2b κ | |
| Protein A/G Purified |
| IM7 | |
| Flow Cytometry | |
| PerCP-Cyanine5.5 | |
| RUO | |
| NP_001034239 | |
| Cd44 | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |