Learn More
Human/Mouse GSK-3 alpha/beta Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  R&D Systems MAB25063
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 18702167
  • 412.00€ / 100µg
Beschreibung
Beschreibung
GSK-3 alpha/beta Monoclonal specifically detects GSK-3 alpha/beta in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
GSK-3 alpha/beta
Monoclonal
LYOPH
Western Blot 2 ug/mL, Immunocytochemistry 3-25 ug/mL
P49841
GSK3A
E. coli-derived recombinant human GSK-3 beta Asp200-Phe305 Accession # P49841
100 μg
Primary
Detects human GSK-3 beta in direct ELISAs and human GSK-3 alpha and GSK-3 beta in Western blots. Detects human and mouse GSK-3 alpha/beta in immunocytochemistry.
Human, Mouse
Purified
Western Blot, Immunocytochemistry
833916
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
DKFZp686D0638, EC 2.7.11, EC 2.7.11.26, glycogen synthase kinase 3 alpha, glycogen synthase kinase-3 alpha, GSK3 alpha, GSK-3 alpha, GSK3 beta, GSK3A, GSK3B
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
2931
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
IgG2b
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt