Learn More
Human/Mouse/Rat GDF-8/Myostatin Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Goat Polyclonal Antibody has been used in 8 publications
Marca:  R&D Systems AF788
missing translation for 'nacreCode'NA.46
Código de producto. 18012872
  • 641.00€ / 100µg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
GDF-8/Myostatin Polyclonal specifically detects GDF-8/Myostatin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
GDF-8/Myostatin
Polyclonal
Unconjugated
O08689
MSTN
E. coli-derived recombinant mouse GDF-8/Myostatin Asp268-Ser376 Accession # O08689
100 μg
Primary
Detects human, mouse, and rat GDF-8/Myostatin in direct ELISAs and Western blots.
Human, Mouse, Rat
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Neutralization
LYOPH
Western Blot 0.1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL, Neutralization 0.6-3 ug/mL
GDF8, GDF-8, GDF8growth differentiation factor 8, growth/differentiation factor 8, MSLHP, MSTN, Myostatin
Goat
Affinity Purified
RUO
2660
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado