missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Osteoactivin/GPNMB Antibody, Novus Biologicals™

Mouse Monoclonal Antibody

Marque:  R&D Systems MAB11534-SP

Code nomenclature Nacres: NA.46

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 30130440

  • 213.00€ / 25µg

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Osteoactivin/GPNMB Monoclonal antibody specifically detects Osteoactivin/GPNMB in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Osteoactivin/GPNMB
Monoclonal
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
DC-HIL, glycoprotein (transmembrane) nmb, glycoprotein NMB, GPNMB, HGFIN, HGFINglycoprotein nmb-like protein, NMBosteoactivin, Transmembrane glycoprotein HGFIN, transmembrane glycoprotein NMB
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Osteoactivin, Met1-Pro486, Accession # Q14956
25 μg
Primary
Reconstitute lyophilized material at 0.2mg/ml in sterile PBS. For liquid material, refer to CoA for concentration.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
IgG2b
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
1077401
Immunohistochemistry 3-25 μg/mL, Immunocytochemistry 3-25 μg/mL
Q14956
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
10457
Human
Purified
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis