Learn More
Human Respiratory Syncytial Virus A2 Fusion Protein Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
160.00€ - 462.00€
Spécification
Antigène Human Respiratory Syncytial Virus A2 Fusion Protein
Dilution Western Blot 1:2000-1:10000
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
30026579
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-26093-20ul
20 μL
160.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
30035748
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-26093-100ul
100 μL
462.00€
100µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Human Respiratory Syncytial Virus A2 Fusion Protein Polyclonal antibody specifically detects Human Respiratory Syncytial Virus A2 Fusion Protein in Virus samples. It is validated for Western Blot
Spécification
Spécification
Human Respiratory Syncytial Virus A2 Fusion Protein
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Virus
HRSVgp08, RSV, RSV fusion protein
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
Western Blot 1:2000-1:10000
Polyclonal
Purified
RUO
0.2 um filtered solution in PBS
Rabbits immunized with purified, recombinant Human Respiratory Syncytial Virus A2 Fusion Protein (Uniprot#: P03420.1, Met1-Thr529)
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.