missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human TJAP1 Partial ORF (NP_542171.1, 77 a.a. - 180 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
359.00€ - 545.00€
Spécification
Nom | TJAP1 (Human) Recombinant Protein (Q01) |
---|---|
Recombinant | Yes |
À utiliser avec (application) | Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein) |
Poids moléculaire | 37.18kDa |
Conditions de stockage | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16161277
|
Abnova™
H00093643-Q01.25UG |
25 ug |
545.00€
25µg |
Expédition estimée: 24-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
16151277
|
Abnova™
H00093643-Q01.10UG |
10 ug |
359.00€
10µg |
Expédition estimée: 24-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
Description
This gene encodes a tight junction-associated protein. Incorporation of the encoded protein into tight junctions occurs at a late stage of formation of the junctions. The encoded protein localizes to the Golgi and may function in vesicle trafficking. Alternatively spliced transcript variants have been described. A related pseudogene exists on the X chromosome. [provided by RefSeq]
Sequence: LELELGQSREELDKFKDKFRRLQNSYTASQRTNQELEDKLHTLIKKAEMDRKTLDWEIVELTNKLLDAKNTINKLEELNERYRLDCNPAVQLLKCNKSHFRNHKSpécification
TJAP1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Yes | |
37.18kDa |