missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human TRDN Full-length ORF (AAH70290.1, 1 a.a. - 167 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Code nomenclature Nacres: NA.28
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
Description
Sequence: MTEITAEGNASTTTTVIDSKNGSVPKSPGKVLKRTVTEDIVTTFSSPAAWLLVIALIITWSAVAIVMFDLVDYKNFSASSIAKIGSDPLKLVRDAMEETTDWIYGFFSLLSDIISSEDEEDDDGDEDSDKGEIDEPPLRKKEIHKDKTEKQEKPERKIQTKEVGHSS
Spécification
Spécification
Numéro d’adhésion | AAH70290.1 |
À utiliser avec (application) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 10345 |
Poids moléculaire | 44.9kDa |
Nom | TRDN (Human) Recombinant Protein (P01) |
Méthode de purification | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
Test du contrôle qualité | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
Quantité | 25 μg |
Immunogène | MTEITAEGNASTTTTVIDSKNGSVPKSPGKVLKRTVTEDIVTTFSSPAAWLLVIALIITWSAVAIVMFDLVDYKNFSASSIAKIGSDPLKLVRDAMEETTDWIYGFFSLLSDIISSEDEEDDDGDEDSDKGEIDEPPLRKKEIHKDKTEKQEKPERKIQTKEVGHSS |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Abnova™ Human TRDN Full-length ORF (AAH70290.1, 1 a.a. - 167 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu