missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human VHL Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
261.00€ - 594.00€
Spécification
| Antigène | Von Hippel Lindau |
|---|---|
| Clone | 1066402 |
| Dilution | Western Blot 2 μg/mL, Simple Western 20 μg/mL |
| Applications | Western Blot, Simple Western |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18734414
|
R&D Systems
MAB11435-SP |
25 μg |
261.00€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18714304
![]() |
R&D Systems
MAB11435-100 |
100 μg |
594.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Von Hippel Lindau Monoclonal antibody specifically detects Von Hippel Lindau in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple WesternSpécification
| Von Hippel Lindau | |
| Western Blot 2 μg/mL, Simple Western 20 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| elongin binding protein, HRCA1, Protein G7, pVHL, RCA1, VHL1, von Hippel-Lindau disease tumor suppressor, von Hippel-Lindau syndrome, von Hippel-Lindau tumor suppressor | |
| E. coli -derived recombinant human VHL, Asn150-Asp213, Accession # P40337 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. |
| 1066402 | |
| Western Blot, Simple Western | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| P40337 | |
| 7428 | |
| IgG1 | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit