Learn More
Abnova™ Human WARS2 Full-length ORF (NP_957715.1, 1 a.a. - 220 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_957715.1 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 10352 |
Poids moléculaire | 51.2kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16124932
|
Abnova™
H00010352-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16114932
|
Abnova™
H00010352-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Aminoacyl-tRNA synthetases catalyze the aminoacylation of tRNA by their cognate amino acid. Because of their central role in linking amino acids with nucleotide triplets contained in tRNAs, aminoacyl-tRNA synthetases are thought to be among the first proteins that appeared in evolution. Two forms of tryptophanyl-tRNA synthetase exist, a cytoplasmic form, named WARS, and a mitochondrial form, named WARS2. This gene encodes the mitochondrial tryptophanyl-tRNA synthetase. Two alternative transcripts encoding different isoforms have been described. [provided by RefSeq]
Sequence: MALHSMRKARERWSFIRALHKGSAAAPALQKDSKKRVFSGIQPTGILHLGNYLGAIESWVRLQDEYDSVLYSIVDLHSITVPQDPAVLRQSILDMTAVLLACGINPEKSILFQQSQVSEHTQLSWILSCMVRLPRLQHLHQWKAKTTKQKHDGTVGLLTYPVLQAADILLYKSTHVPVGEDQVQHMELVQDLAQGFNKKYGEFFPVPESILSMCVLVFLTSpécification
NP_957715.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
51.2kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MALHSMRKARERWSFIRALHKGSAAAPALQKDSKKRVFSGIQPTGILHLGNYLGAIESWVRLQDEYDSVLYSIVDLHSITVPQDPAVLRQSILDMTAVLLACGINPEKSILFQQSQVSEHTQLSWILSCMVRLPRLQHLHQWKAKTTKQKHDGTVGLLTYPVLQAADILLYKSTHVPVGEDQVQHMELVQDLAQGFNKKYGEFFPVPESILSMCVLVFLT | |
RUO | |
WARS2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
10352 | |
WARS2 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
TrpRS | |
WARS2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |