missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HVEM/TNFRSF14 Antibody (HMHV-1B18) - Chimeric - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
250.00€ - 705.00€
Spécification
| Antigène | HVEM/TNFRSF14 |
|---|---|
| Clone | HMHV-1B18 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Applications | Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Neutralization |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18622389
|
Novus Biologicals
NBP3-09029-0.025mg |
0.025 mg |
250.00€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18616698
|
Novus Biologicals
NBP3-09029-0.2mg |
0.2 mg |
705.00€
0.20mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
HVEM/TNFRSF14 Monoclonal antibody specifically detects HVEM/TNFRSF14 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Neutralization, Functional AssaySpécification
| HVEM/TNFRSF14 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Mouse | |
| CD270 antigen, CD40-like protein, Herpes virus entry mediator A, Herpesvirus entry mediator A, HveA, HVEMTR2HVEAATAR, LIGHTR, tumor necrosis factor receptor superfamily member 14, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 14 (herpesvirus entrymediator), Tumor necrosis factor receptor-like 2, tumor necrosis factor receptor-like gene2 | |
| This antibody was raised by immunising Armenian hamsters with mouse HVEM:Fc fusion protein. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| HMHV-1B18 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Neutralization | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Apoptosis, B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Immunology | |
| PBS | |
| 8764 | |
| IgG κ | |
| Protein A purified |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit