Learn More
Cytiva Milieu Essentiel Minimal HyClone™ de Earle (MEM/EBSS), poudre
Marque: Cytiva SH30050.03
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.01250kg
Description
Soutenez la croissance de la culture cellulaire et les procédés de biofabrication grâce au milieu essentiel minimal HyClone™ en poudre avec Earle (MEM/EBSS), fabriqué avec des procédés certifiés ISO 9001:2000
Spécification
BPFa et ISO 9001:2000 | |
MEM / EBSS avec L-glutamine, acides aminés non essentiels | |
MEM / EBSS avec L-glutamine, acides aminés non essentiels (NEAA) | |
Glutamine, Ribonucléosides, Désoxyribonucléosides | |
10 L |
2° à 8°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité | |
Poudre | |
Non stériles | |
Sans bicarbonate de sodium |