Learn More
Cytiva Milieu Essentiel Minimal HyClone™ de Earle (MEM/EBSS), poudre
25.60€ - 110.00€
Spécification
Certifications/Conformité | BPFa et ISO 9001:2000 |
---|---|
Contenu et stockage | 2° à 8°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité |
Forme | Poudre |
Sterilization Method | Non stériles |
Code produit | Marque | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11511791
|
Cytiva
SH30008.03 |
MEM/EBSS avec L-glutamine | 10 L |
25.60€
10L |
Expédition estimée: 21-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10106543
|
Cytiva
SH30008.04 |
MEM/EBSS avec L-glutamine | 50 L |
105.00€
50L |
Expédition estimée: 21-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11978075
|
Cytiva
SH30050.02 |
MEM / EBSS avec L-glutamine, acides aminés non essentiels | 2 x 5 Litres |
39.80€
2 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11551821
|
Cytiva
SH30050.03 |
MEM / EBSS avec L-glutamine, acides aminés non essentiels | 10 L |
36.20€
10L |
Expédition estimée: 21-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10094503
|
Cytiva
SH30050.04 |
MEM / EBSS avec L-glutamine, acides aminés non essentiels | 50 L |
110.00€
50L |
Expédition estimée: 21-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Soutenez la croissance de la culture cellulaire et les procédés de biofabrication grâce au milieu essentiel minimal HyClone™ en poudre avec Earle (MEM/EBSS), fabriqué avec des procédés certifiés ISO 9001:2000
Spécification
BPFa et ISO 9001:2000 | |
2° à 8°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité | |
Poudre | |
Non stériles |