Learn More
Ansell Gants en coton à usage intensif entièrement revêtus de nitrile ActivArmr™ 27-602
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
Conditionnement:
12 paires
Description
- La formulation unique en nitrile Ansell offre une résistance aux matériaux tranchants et abrasifs
- Les gants protègent contre la graisse et l’huile pour éviter toute dégradation
- Garantie de propreté pour la fabrication de métaux et de moteurs
- Trois fois plus résistants que le cuir pour les applications à usage intensif
- Plus solides et plus souples que les gants en PVC
- Sans silicone
Spécification
Spécification
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
| Structure | Coupés et cousus |
| Coating Material | Nitrile |
| Couleur | Bleu, Naturel |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Finition externe | No Texture |
| Hand | Spécifique |
| Latex Free | Yes |
| Matériau | Coton |
| Type de produit | Gants à revêtement enduit |
| Afficher plus |