Learn More
Ansell Gants de travail à usage intensif à revêtement en nitrile ActivArmr™ 27-600 - Manchette de sécurité
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
Description
- Conçus pour être très résistants pour une utilisation dans des environnements impliquant des matériaux abrasifs et rugueux
- Fabriqués en coton et en jersey pour un niveau de confort élevé
- Le revêtement unique en nitrile offre une protection contre l’huile et la graisse
- Le manchette de sécurité améliore la protection du poignet
Spécification
Spécification
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
| Certifications / conformité (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II |
| Structure | Coupés et cousus |
| Coating Material | Nitrile |
| Couleur | Bleu, Naturel |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Finition externe | No Texture |
| Hand | Spécifique |
| Latex Free | Yes |
| Matériau | Coton |
| Afficher plus |