Learn More
Solution pour récipient coulométrique HYDRA-POINT™ Karl Fischer, pour cétones et aldhéhydes, réactif BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et dans les secteurs spécialisés
Marque: JT Baker 6283-01
660.25 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : Poids : 1.05000kg Transport : UN number : 1992 Chem class : 3 Pack group : III
Description
- Pour l’analyse coulométrique Karl Fischer
Spécification
48.70°C | |
1L = 1.10kg | |
For Ketones and Aldehydes | |
Réactif BAKER ANALYZED™ |
500 mL | |
HYDRA-POINT™ Karl Fischer Coulometric Vessel Solution | |
Flacon en verre ambré à col étroit |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.