Learn More
HYDRA-POINT™ Karl Fischer dry methanol (water content max. 0.01%), J.T. Baker™
117.80 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Description
- Réactifs volumétriques pour mesurer l’eau par titration Karl Fischer
- Quels que soient vos besoins en systèmes volumétriques, les réactifs HYDRA-POINT™ Karl Fischer permettent de déterminer l’eau en toute simplicitié et sans problème
- Ils sont exempts de pyridine et spécialement formulés pour les procédures d’applications existantes afin de fournir des résultats cohérents et fiables pour tous les types d’échantillons
- Formulés pour atteindre chaque point final rapidement, avec précision et avec une excellente reproductibilité
- Précision : les réactifs ont des titres plus stables avec moins de dérive, ce qui permet de gagner du temps et de réduire l’utilisation des réactifs
- À utiliser avec le produit composite 2 HYDRA-POINT™ n°8891 ou le produit composite 5 HYDRA-POINT™ n°8890
Spécification
Point d’éclair | 11°C |
Quantité | 2.5 L |
Conditionnement | Flacon en verre |
Numéro UN | 1230 |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P405-Garder sous clef.