Learn More
HYDRANAL™ - NEXTGEN Solvent E-FI, Honeywell Fluka™
Medium for volumetric, two-component Karl Fischer titrations
Marque: Honeywell Fluka 34431-1L
Informations supplémentaires : CAS : 64-17-5 Poids : 0.89500kg Transport : UN number : 1170 Chem class : 3 Pack group : II
Description
- À base d’éthanol
- Exempt d’imidazole
- Exempt de substances CMR
Spécification
Incolore | |
0.895 g/cm3 | |
64-17-5 | |
≥55% | |
Bouteille en verre | |
Liquide | |
Completely Miscible in Water |
1 L | |
HYDRANAL™ - NEXTGEN Solvent E-FI | |
5 to 6 | |
≤80% | |
-115°C | |
UN1170 |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.