Learn More
HYDRANAL™ - Titrant 5, Honeywell Fluka™
Titrating agent for volumetric, two-component Karl Fischer titrations (Methanol-based)
Marque:  Honeywell Fluka 34801-6X1L-OM
Informations supplémentaires : CAS : 67-56-1 Poids : 5.10000kg Transport : UN number : 1230 Chem class : 3 Pack group : II
Code produit. 16831910
  • 591.06€ / 6L
En stock
Description
Avantages des réactifs à deux composants Hydranal™ :
  • Grande vitesse de titration
  • Haute précision pour de petites quantités d’eau
  • Capacité de tampon élevée
  • Titre exact et stable
  • Réactifs de type E : offrent une toxicité réduite par rapport au méthanol
Spécification
Spécification
Neutral
-98°C
65°C (at 1.013 hPa)
0.850 g/cm3 (at 20°C)
7553-56-2
Completely Miscible
Methyl Alcohol
Titration volumétrique KF à deux composants
6 x 1 L
Marron
11°C
HYDRANAL™ - Titrant 5
Réactif Metrohm OMNIS Smart
UN number : 1230
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • HYDRANAL NEXTGEN Titrant 5 OM
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: methanol, iodine