Learn More
Eau dans du méthanol HYDRANAL™ 5.0, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
6 x 1 L
Description
Avantages du colorant HYDRANAL - Auxiliaires
- Large éventail de solubilisateurs pour une application d’échantillons spéciale
- Large gamme de tampons pour l’application d’échantillons liés au pH
- Agents de séchage pour la protection cellulaire et le séchage des gaz porteurs.
Spécification
Nom chimique ou matériau | HYDRANAL™-Water-in-methanol 5.0 |
Point d’éclair | 9°C (48.2°F) |
Quantité | 1 L |
Numéro UN | UN1230 |
Beilstein | 3662861 |
Poids de la formule | 32.04g/mol |