Learn More
Acide chlorhydrique, 0,1 M
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
Spécification
Aspect | Incolore |
pH | < 2 |
Composition | Acide chlorhydrique 0,1 mol/L de propanol-2 |
Concentration | 3,646 g HCl/l C3H8O = 0,1 N (±0,0002/20°C) |
Densité | 0,79 g/ml |
Odeur | 2-propanol |
Quantité | 1 L |
Forme physique | Liquide |
Informations sur la solubilité | Soluble dans l’eau |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acido clorhídrico 0.1 mol/l en Propanol-2
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
- MIXTURE LIST-Contient: hydrochloric acid