Learn More
Acide chlorhydrique, réactif ACS, env. 37 % de solution dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
167.51 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500ml
2,5 L
25 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Flacon en verre EcoSafPak™
Récipient en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Hydrochloric acid |
Note relative au nom | ca. 37% Solution in Water |
Point de fusion | -35,0°C |
Point d’ébullition | 57,0°C |
Densité | 1,1800 g/ml |
Métaux lourds (sous forme de Pb) | 1 ppm max. |
Conditionnement | Récipient en plastique |
Résidus après l’allumage | 0,0005% max. |
Gravité spécifique | 1,18 |
Quantité | 25 L |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Hydrochloric acid
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.