Learn More
Hydrochloric acid concentrate for dilution to 0.1 N in aqueous solution, DILUT-IT™, J.T. Baker™
Click to view available options
Quantité:
50 ml
150 ml
7647-01-0
ClH
36.46
MFCD00011324
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
acide chlorhydrique
[H+].[Cl-]
7647-01-0
ClH
36.46
MFCD00011324
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
acide chlorhydrique
[H+].[Cl-]
For Laboratory, Research, or Manufacturing Use
  • Catégorie Gestion du changement (MOC) = N
  • (1/10 équiv. = 3,646 g de HCl)
  • Produit une solution de 0,1 N après dilution à 1 000 ml
Concentration 0,1 mol/L
Densité 1 g/cm³ (20°C)
Conditionnement Ampoule DILUT-IT™ (PEBD)
Normalité Test réussi
Quantité 150 ml
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P405-Garder sous clef.