Learn More
Chlorure d’hydrogène 5, en6 solution N dans 2-propanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 428601000
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 7647-01-0 Poids : 0.09090kg Transport : UN number : 2920 Chem class : 8 Pack group : I
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Hydrochloric acid | |
5 to 6N solution in 2-propanol | |
5N min. | |
Flacon en verre AcroSeal™ | |
11°C | |
ClH | |
HCl | |
14, 4794 | |
Solubilité dans l’eau :> 1 000 g/l (20°C).Autres solubilités : soluble dans le méthanol, l’éthanol, le 2-propanol :> 50 g/l | |
Cl | |
36.46 | |
CHEBI:17883 |
Incolore à jaune | |
7647-01-0,67-63-0 | |
0,9090 g/ml | |
0,909 | |
100 ml | |
Liquide | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
hydrogen chloride | |
313 | |
36.45 |
Sécurité et traitement
- Hydrogen chloride, 5 to 6N solution in 2-propanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Isopropyl alcohol, hydrogen chloride
RUO – Research Use Only